スキップする
BDPH9BCD423B
Bide Pharmatech
(4-Chloro-3-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
別名:
(4-chloro-3-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H8O2Cl2S1
CAS番号:
分子量:
239.12
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H8Cl2O2S/c1-6-4-7(2-3-8(6)9)5-13(10,11)12/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
OIWQZLQYWYCVCP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)