スキップする
BDPH9BCD45F3
Bide Pharmatech
6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
別名:
6-chloro-5-methyl-3-pyridazinamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H6N3Cl1
CAS番号:
分子量:
143.58
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H6ClN3/c1-3-2-4(7)8-9-5(3)6/h2H,1H3,(H2,7,8)
Inchi Key
UWDLNRUFHRYMSE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)