スキップする
BDPH9BCD45FB
Bide Pharmatech
1-Boc-3-(2-aminoethyl)piperidine
別名:
tert-butyl 3-(2-aminoethyl)-1-piperidinecarboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H24O2N2
CAS番号:
分子量:
228.33
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-4-5-10(9-14)6-7-13/h10H,4-9,13H2,1-3H3
Inchi Key
GYLAYRXNMUUXJS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to pale-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Boc-3-(2-aminoethyl)piperidine
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)