スキップする
BDPH9BCD4850
Bide Pharmatech
1-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propan-1-amine hydrochloride
別名:
1-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)propan-1-amine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H13O1N1Cl1F3
CAS番号:
分子量:
255.67
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H12F3NO.ClH/c1-2-9(14)7-4-3-5-8(6-7)15-10(11,12)13;/h3-6,9H,2,14H2,1H3;1H
Inchi Key
FYDVWLSWTITCCB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)