スキップする
BDPH9BCD490C
Bide Pharmatech
Bis(3-methoxyphenyl)amine
別名:
bis(3-methoxyphenyl)amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
C14H15O2N1
CAS番号:
分子量:
229.28
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c1-16-13-7-3-5-11(9-13)15-12-6-4-8-14(10-12)17-2/h3-10,15H,1-2H3
Inchi Key
SUTJWELGLJHXGI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(3-methoxyphenyl)amine
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)