スキップする
BDPH9BCD4A44
Bide Pharmatech
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-1H-pyrazole
別名:
1-(2,2-dimethoxyethyl)-1H-pyrazole
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H12O2N2
CAS番号:
分子量:
156.18
MDL number:
ログイン:価格を確認する
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-10-7(11-2)6-9-5-3-4-8-9/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Inchi Key
YIEUOHXVZSLNAS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2,2-Dimethoxyethyl)-1H-pyrazole
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)