スキップする
BDPH9BCD4AE0
Bide Pharmatech
2-(3-Bromo-2-methylphenyl)acetonitrile
別名:
(3-bromo-2-methylphenyl)acetonitrile
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H8N1Br1
CAS番号:
分子量:
210.07
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-7-8(5-6-11)3-2-4-9(7)10/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
VBNCKBSHNGLORC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)