スキップする
BDPH9BCD4AFC
Bide Pharmatech
4,6-Difluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
別名:
4,6-difluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H5O1N1F2
CAS番号:
分子量:
181.14
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H5F2NO/c10-6-1-7(11)9-5(4-13)3-12-8(9)2-6/h1-4,12H
Inchi Key
HZSRELFPJCHEQO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)