スキップする
BDPH9BCD4B69
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
別名:
3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H4O1Br1F3
CAS番号:
分子量:
253.02
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-2-5(4-13)7(6)8(10,11)12/h1-4H
Inchi Key
GNJZENBMBWRNAY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)