スキップする
BDPH9BCD4CD5
Bide Pharmatech
(3-Methoxybenzyl)boronic Acid Pinacol Ester
別名:
2-(3-methoxybenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C14H21O3B1
CAS番号:
分子量:
248.13
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C14H21BO3/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)10-11-7-6-8-12(9-11)16-5/h6-9H,10H2,1-5H3
Inchi Key
PEWMYAHTUICUAM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)