スキップする
BDPH9BCD4DB4
Bide Pharmatech
2-(tert-Butyl)-4-chloroquinazoline
別名:
2-tert-butyl-4-chloroquinazoline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H13N2Cl1
CAS番号:
分子量:
220.7
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H13ClN2/c1-12(2,3)11-14-9-7-5-4-6-8(9)10(13)15-11/h4-7H,1-3H3
Inchi Key
RRKKSASKQFKRHK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder to crystal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(tert-Butyl)-4-chloroquinazoline
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)