スキップする
BDPH9BCD4E2E
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
別名:
4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H3O1N1Cl1F3
CAS番号:
分子量:
209.55
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO/c8-5-1-6(7(9,10)11)12-2-4(5)3-13/h1-3H
Inchi Key
FBPZVYHRKMIAKN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)