スキップする
BDPH9BCD4E76
Bide Pharmatech
2-Amino-6-bromoquinazolin-4-ol
別名:
2-amino-6-bromo-4-quinazolinol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H6O1N3Br1
CAS番号:
分子量:
240.06
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(13)12-8(10)11-6/h1-3H,(H3,10,11,12,13)
Inchi Key
BDPCBRSHZVHPKX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Off white to pale-yellow solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-6-bromoquinazolin-4-ol
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)