スキップする
BDPH9BCD4ECE
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-(bromomethyl)pyrimidine
別名:
5-bromo-2-(bromomethyl)pyrimidine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H4N2Br2
CAS番号:
分子量:
251.91
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H4Br2N2/c6-1-5-8-2-4(7)3-9-5/h2-3H,1H2
Inchi Key
BMXJFKLSEGBBSJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2-(bromomethyl)pyrimidine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)