スキップする
BDPH9BCD4F4F
Bide Pharmatech
4-Methoxy-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
別名:
4-methoxy-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H9O3N1S1
CAS番号:
分子量:
235.26
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H9NO3S/c1-15-9-8(11(13)14)16-10(12-9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
BQWBKWFGEHJXHK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)