スキップする
BDPH9BCD5166
Bide Pharmatech
AChE/BChE-IN-10
別名:
N-(2-(1-benzylpiperidin-4-yl)ethyl)-6-methoxy-2-naphthamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C26H30O2N2
CAS番号:
分子量:
402.54
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C26H30N2O2/c1-30-25-10-9-22-17-24(8-7-23(22)18-25)26(29)27-14-11-20-12-15-28(16-13-20)19-21-5-3-2-4-6-21/h2-10,17-18,20H,11-16,19H2,1H3,(H,27,29)
Inchi Key
AIIWJMPOAUNFLG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AChE/BChE-IN-10
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)