スキップする
BDPH9BCD52AB
Bide Pharmatech
(3-(3-(4-Chlorophenyl)ureido)phenyl)boronic acid
別名:
N'-(3-boronophenyl)-N-(4-chlorophenyl)carbamimidic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C13H12O3N2Cl1B1
CAS番号:
分子量:
290.51
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C13H12BClN2O3/c15-10-4-6-11(7-5-10)16-13(18)17-12-3-1-2-9(8-12)14(19)20/h1-8,19-20H,(H2,16,17,18)
Inchi Key
PRLAHSCAMFRECS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)