スキップする
BDPH9BCD52CA
Bide Pharmatech
3-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
別名:
3-bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H3N3Cl1Br1
CAS番号:
分子量:
232.47
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-4-3-10-6-5(8)9-1-2-11(4)6/h1-3H
Inchi Key
MCEGPQSPRNOFMG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)