Merck
BDPH9BCD5419
Bide Pharmatech
6-Formylpicolinic acid
別名:
6-formyl-2-pyridinecarboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H5O3N1
CAS番号:
分子量:
151.12
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H5NO3/c9-4-5-2-1-3-6(8-5)7(10)11/h1-4H,(H,10,11)
Inchi Key
DAUQNAWDINBWER-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Formylpicolinic acid
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)