スキップする
BDPH9BCD552A
Bide Pharmatech
1-Bromo-3-(prop-1-en-2-yl)benzene
別名:
1-bromo-3-isopropenylbenzene
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H9Br1
CAS番号:
分子量:
197.07
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H9Br/c1-7(2)8-4-3-5-9(10)6-8/h3-6H,1H2,2H3
Inchi Key
BHFSXGLQLQHDCH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromo-3-(prop-1-en-2-yl)benzene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)