スキップする
BDPH9BCD58CF
Bide Pharmatech
4-Bromo-2-(carboxymethyl)benzoic acid
別名:
4-bromo-2-(carboxymethyl)benzoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H7O4Br1
CAS番号:
分子量:
259.06
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H7BrO4/c10-6-1-2-7(9(13)14)5(3-6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)(H,13,14)
Inchi Key
WDKVNGVXRHWUEQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)