スキップする
BDPH9BCD5A46
Bide Pharmatech
Methyl 2-(3-bromopyridin-4-yl)acetate
別名:
methyl (3-bromo-4-pyridinyl)acetate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H8O2N1Br1
CAS番号:
分子量:
230.06
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)4-6-2-3-10-5-7(6)9/h2-3,5H,4H2,1H3
Inchi Key
AMMJWCPUBIBZEG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)