スキップする
BDPH9BCD5B95
Bide Pharmatech
Ethyl 2-Fluoro-6-methoxybenzoate
別名:
ethyl 2-fluoro-6-methoxybenzoate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H11O3F1
CAS番号:
分子量:
198.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-3-14-10(12)9-7(11)5-4-6-8(9)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3
Inchi Key
PWTGADHDRWQHRI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 2-Fluoro-6-methoxybenzoate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)