スキップする
BDPH9BCD5C99
Bide Pharmatech
7-(Aminomethyl)indole
別名:
1H-indol-7-ylmethanamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H10N2
CAS番号:
分子量:
146.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H10N2/c10-6-8-3-1-2-7-4-5-11-9(7)8/h1-5,11H,6,10H2
Inchi Key
NMNYQFZHZZSSQC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-(Aminomethyl)indole
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)