スキップする
BDPH9BCD5E75
Bide Pharmatech
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyrimidine
別名:
4-chloro-2-methyl-5-pyrimidinyl methyl ether
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H7O1N2Cl1
CAS番号:
分子量:
158.59
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O/c1-4-8-3-5(10-2)6(7)9-4/h3H,1-2H3
Inchi Key
SEPGLLQTLDBFAY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)