スキップする
BDPH9BCD6392
Bide Pharmatech
5-(Methylsulfonyl)pyridin-2(1H)-one
別名:
5-(methylsulfonyl)-2-pyridinol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H7O3N1S1
CAS番号:
分子量:
173.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H7NO3S/c1-11(9,10)5-2-3-6(8)7-4-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
Inchi Key
XFQLRNGQOCXUNF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)