スキップする
BDPH9BCD6568
Bide Pharmatech
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol
別名:
2,6-dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H3O1Br2F3
CAS番号:
分子量:
319.9
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H3Br2F3O/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2,13H
Inchi Key
IEMNQLAXBXXIKT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)