スキップする
BDPH9BCD66DA
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
別名:
3-bromo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl methyl sulfide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H5N1Br1S1F3
CAS番号:
分子量:
272.09
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NS/c1-13-6-5(8)2-4(3-12-6)7(9,10)11/h2-3H,1H3
Inchi Key
PGEREEIUJMZQTJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)