スキップする
BDPH9BCD67D4
Bide Pharmatech
Triethoxy(hexyl)silane
別名:
triethoxy(hexyl)silane
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H28O3Si1
CAS番号:
分子量:
248.44
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H28O3Si/c1-5-9-10-11-12-16(13-6-2,14-7-3)15-8-4/h5-12H2,1-4H3
Inchi Key
WUMSTCDLAYQDNO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethoxy(hexyl)silane
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)