スキップする
BDPH9BCD6A4F
Bide Pharmatech
Methyl 4-amino-6-chloronicotinate
別名:
methyl 4-amino-6-chloronicotinate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H7O2N2Cl1
CAS番号:
分子量:
186.6
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-12-7(11)4-3-10-6(8)2-5(4)9/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
Inchi Key
CMIKPJBQKHVWJH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 4-amino-6-chloronicotinate
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)