スキップする
BDPH9BCD6C44
Bide Pharmatech
4-(2-Aminoethyl)-4H-1,2,4-triazole
別名:
2-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)ethanamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C4H8N4
CAS番号:
分子量:
112.13
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C4H8N4/c5-1-2-8-3-6-7-4-8/h3-4H,1-2,5H2
Inchi Key
ATCZRYPJBPXFIN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(2-Aminoethyl)-4H-1,2,4-triazole
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)