スキップする
BDPH9BCD6D2D
Bide Pharmatech
Ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate hydrochloride
別名:
ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H13O2N2Cl1
CAS番号:
分子量:
216.67
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-2-13-9(12)7-3-4-8(5-10)11-6-7;/h3-4,6H,2,5,10H2,1H3;1H
Inchi Key
MJACJEKUVRQBHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow-brown powder or crystals
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)