スキップする
BDPH9BCD6EB0
Bide Pharmatech
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)propan-2-ol
別名:
2-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-propanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H17O1N1
CAS番号:
分子量:
179.26
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-11(2,13)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8,13H,1-4H3
Inchi Key
KQYGSVQGTMLWPL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)