スキップする
BDPH9BCD7265
Bide Pharmatech
N-Ethyl-N-methylazetidin-3-amine dihydrochloride
別名:
N-ethyl-N-methylazetidin-3-amine dihydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H16N2Cl2
CAS番号:
分子量:
187.11
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H14N2.2ClH/c1-3-8(2)6-4-7-5-6;;/h6-7H,3-5H2,1-2H3;2*1H
Inchi Key
CFHADJUBHYSVOF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)