スキップする
BDPH9BCD72FD
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
別名:
2-bromo-5-chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H2N1Cl1Br1F3
CAS番号:
分子量:
260.44
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H2BrClF3N/c7-5-4(6(9,10)11)1-3(8)2-12-5/h1-2H
Inchi Key
GDQVCXJOIDBNRP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)