スキップする
BDPH9BCD7426
Bide Pharmatech
3,7-Bis(methylthio)dibenzo[b,d]thiophene
別名:
3,7-bis(methylthio)dibenzo[b,d]thiophene
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C14H12S3
CAS番号:
分子量:
276.45
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C14H12S3/c1-15-9-3-5-11-12-6-4-10(16-2)8-14(12)17-13(11)7-9/h3-8H,1-2H3
Inchi Key
RSYHTEXJJZAXCW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)