スキップする
BDPH9BCD74CA
Bide Pharmatech
7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
別名:
7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H10O1N1Br1
CAS番号:
分子量:
228.09
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c1-11-4-5-12-9-6-7(10)2-3-8(9)11/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Inchi Key
MQMFOFZKZBLSAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light green or light yellow to Brown liquid or solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)