スキップする
BDPH9BCD7628
Bide Pharmatech
1,1-Dimethylhydrazine hydrochloride
別名:
1,1-dimethylhydrazine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C2H9N2Cl1
CAS番号:
分子量:
96.56
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C2H8N2.ClH/c1-4(2)3;/h3H2,1-2H3;1H
Inchi Key
VFQADAFGYKTPSH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)