スキップする
BDPH9BCD791F
Bide Pharmatech
5-Vinylisophthalic acid
別名:
5-vinylisophthalic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H8O4
CAS番号:
分子量:
192.17
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H8O4/c1-2-6-3-7(9(11)12)5-8(4-6)10(13)14/h2-5H,1H2,(H,11,12)(H,13,14)
Inchi Key
RFRNGRYAJCOIAN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Vinylisophthalic acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)