スキップする
BDPH9BCD7A7F
Bide Pharmatech
4-(Chloromethyl)oxazole hydrochloride
別名:
4-(chloromethyl)-1,3-oxazole hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C4H5O1N1Cl2
CAS番号:
分子量:
154
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C4H4ClNO.ClH/c5-1-4-2-7-3-6-4;/h2-3H,1H2;1H
Inchi Key
YRZLGIRPSNYMNY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)