スキップする
BDPH9BCD7C04
Bide Pharmatech
5-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyrimidin-4(1H)-one
別名:
5-bromo-6-hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyrimidinone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H5O2N2Br1
CAS番号:
分子量:
205.01
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2/c1-2-7-4(9)3(6)5(10)8-2/h3H,1H2,(H,7,9)(H,8,10)
Inchi Key
ZAKXWSORBVRPGY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)