スキップする
BDPH9BCD7E11
Bide Pharmatech
(5-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanol
別名:
[5-bromo-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H5O1N1Br1F3
CAS番号:
分子量:
256.02
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NO/c8-4-1-5(7(9,10)11)6(3-13)12-2-4/h1-2,13H,3H2
Inchi Key
QMAJKOPVUYTESD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)