スキップする
BDPH9BCD7FF2
Bide Pharmatech
(2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)boronic acid
別名:
(2-methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)boronic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H9O2N2B1
CAS番号:
分子量:
175.98
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H9BN2O2/c1-5-10-7-3-2-6(9(12)13)4-8(7)11-5/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
FZIFUKQWKWRSER-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)