スキップする
BDPH9BCD80C4
Bide Pharmatech
8-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
別名:
8-methoxy-4-quinolinecarboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H9O3N1
CAS番号:
分子量:
203.2
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-15-9-4-2-3-7-8(11(13)14)5-6-12-10(7)9/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
NEBCNIRZMNKUQQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)