スキップする
BDPH9BCD80FC
Bide Pharmatech
Methyl 2-(5-bromopyrimidin-2-yl)acetate
別名:
methyl (5-bromo-2-pyrimidinyl)acetate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H7O2N2Br1
CAS番号:
分子量:
231.05
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-12-7(11)2-6-9-3-5(8)4-10-6/h3-4H,2H2,1H3
Inchi Key
IGLDVBXMTQIIOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)