スキップする
BDPH9BCD8380
Bide Pharmatech
3-Methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylic acid
別名:
3-methyl-2-oxo-3-piperidinecarboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H11O3N1
CAS番号:
分子量:
157.17
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-7(6(10)11)3-2-4-8-5(7)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)
Inchi Key
ZHFYGKPIJJBFJH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder to crystal
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)