スキップする
BDPH9BCD8396
Bide Pharmatech
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
別名:
2-bromo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H7O1N1Br1F3
CAS番号:
分子量:
282.06
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H7BrF3NO/c10-5-8(15)14-7-3-1-6(2-4-7)9(11,12)13/h1-4H,5H2,(H,14,15)
Inchi Key
FEOPWEWRBFPVKW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)