スキップする
BDPH9BCD8520
Bide Pharmatech
5-Chloro-4-iodo-2-methoxybenzoic acid
別名:
5-chloro-4-iodo-2-methoxybenzoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H6O3Cl1I1
CAS番号:
分子量:
312.49
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H6ClIO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
LLLOGZBHLFGNSY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)