コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCD85C7
Bide Pharmatech
4-Chloro-2-(ethylthio)quinazoline
別名:
4-chloro-2-(ethylsulfanyl)quinazoline
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C10H9N2Cl1S1
CAS番号:
分子量:
224.71
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C10H9ClN2S/c1-2-14-10-12-8-6-4-3-5-7(8)9(11)13-10/h3-6H,2H2,1H3
Inchi Key
YXMGMRFURWMKDY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-2-(ethylthio)quinazoline
泚意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする