スキップする
BDPH9BCD898B
Bide Pharmatech
2-Chloro-7-methyl-7H-purin-6-ol
別名:
2-chloro-7-methyl-1,7-dihydro-6H-purin-6-one
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H5O1N4Cl1
CAS番号:
分子量:
184.58
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H5ClN4O/c1-11-2-8-4-3(11)5(12)10-6(7)9-4/h2H,1H3,(H,9,10,12)
Inchi Key
HTRDGUDBXFNIOU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-7-methyl-7H-purin-6-ol
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)